Läs mer
Fructosylglycin Alfa/Beta-blandning (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 17988494
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988494 100 mg
17978764 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17988494 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF795750100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60644-20-4
Molekylformel C8 H15 N O7
Molekylvikt (g/mol) 237.207
Synonym N-(1-Deoxy-β-D-fructopyranos-1-yl)glycine, 1-[(Carboxymethyl)amino]-1-deoxy-β-D-fructopyranose
IUPAC-namn 2-[[(3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxytetrahydropyran-2-yl]metylamino]ättiksyra
LEDER O[C@@H]1COC(O)(CNCC(=O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fructosyl Glycine Alpha/Beta Mixture (Mixture of Diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H15NO7/c10-4-2-16-8(15,7(14)6(4)13)3-9-1-5(11)12/h4,6-7,9-10,13-15H,1-3H2,(H,11,12)/t4-,6-,7+,8?/m1/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 237.0849
Procent renhet >95%