Läs mer
Fruquintinib, MedChemExpress
Beskrivning
Fruquintinib (HMPL-013) is a highly potent and selective VEGFR 1/2/3 inhibitor with IC50s of 33, 0.35, and 35 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fruquintinib |
| CAS | 1194506-26-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H19N3O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | HMPL-013 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5.88 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(C)OC2=CC(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)=CC=C12)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 393.39 |
| Visa mer |