Läs mer
Frutinone A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Frutinone A |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8O4/c17-14-9-5-1-3-7-11(9)19-15-10-6-2-4-8-12(10)20-16(18)13(14)15/h1-8H |
| Formel vikt | 264.0423 |