Läs mer
Cole-Parmer™ FSB-200-serien kompakta fluidiserade sandbad
Produktkod. 16319501
Change view
Temperaturområde:
50 °C till 600 °C
Tamaño de la unidad:
Varje
Código de producto. Temperaturområde Tamaño de la unidad
16319501 50 °C till 600 °C Varje
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16319501 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0118950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81890.00 SEK
    75748.26 SEK / Paket med 1
    Save 6141.74 SEK
    7% Av
Ver todas las promociones
Beräknad leverans: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Snabb uppvärmning och exakt temperaturkontroll till 600 °C.
  • Torr, inert, giftfri aluminiumoxid säkerställer riskfri drift
  • Säkrare alternativ till olje- och saltbad med hög temperatur
  • Kräver styrenhet (01184-50) för att kunna kalibreras
Använd dessa fluidiserade sandbad för dina värmebehandlingsprocesser, temperatursensorkalibreringar och elektriska komponenttester. Bad använder aluminiumoxid fluidiserad av lågtrycksluft som ett torrt badmedium med utmärkta värmeöverföringsegenskaper. Inert, icke brännbar aluminiumoxid är säkrare att använda än olja och kommer inte att korrodera dina provkärl eller producera giftiga ångor. Kärl av alla former kan enkelt sänkas ner och säkert tas bort från badet, utan fara och röra med heta oljor. Gör temperaturjusteringar via en kontrollratt och referensratt. Bad kräver ett torrt luftflöde på cirka 2 kubikfot per minut (57 l/min) vid cirka 3 psi tryck. Beställ en luftpump separat. Beställ temperaturregulator (01184-50 eller 01184-55) för att noggrant kontrollera temperaturen på ditt sandbad. Badkar har en termobrunn för att hålla en termoelement termometer. Obs: rekommenderas inte för formsättning vid tillverkning av laboratorieforskningsenheter eller för uppvärmning av reaktorer.
Especificaciones
Beskrivning Kompakt fluidiserat sandbad
Temperaturområde 50 °C till 600 °C
Typ Sandbad
Uppvärmningstid 105 minuter
Material Rostfritt stål
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (metrisk) 69.5 cm
Depth (engelska) Interiör 13,75 tum.
Spänning 230 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.