Läs mer
LevGo™ FSC™ Blanda pappersväggar
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Brun
Vitt
Storlek:
Medium; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Små; 35 x 35 x 15,8 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 500
Descrizione
- Finns i small och medium i både brunt för ljusa prover och vitt för mörka prover
- Tillverkad av FSC™ Certifierad (FSC™ Blanda) papper (Eco-IN) och när de slängs i standardavfallsflödet kommer de naturligt att brytas ned (Eco-OUT)
- Presentera en verkligt grön lösning för provvägning
- Kontrollera innehållet som en vågbåt i polystyren
- Lättare att hantera än vanliga vägningspapper
- Fettsäkert papper som uppfyller FDA 21 CFR 176.170 (komponenter av papper i kontakt med vattenhaltiga och feta livsmedel) och med 2I CFR 176.180 (kontakt med torra livsmedel)
- Kompatibel med värmeapplikationer med en temperaturgräns på 210 °C
Specifica
Specifica
| Bottenform | Flat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | papper |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Vägande båt |
| Storlek | Små; 35 x 35 x 15,8 mm |
| Längd (metrisk) | 35 mm |
| Bredd (metrisk) | 35 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto