Läs mer
LevGo™ FSC™ Blanda pappersväggar
Produktkod. 15432214
Färg:
Brun
Vitt
Storlek:
Medium; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Små; 35 x 35 x 15,8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15432214
Brand: LevGo™ 20202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i små och medelstora storlekar i både brunt för ljusa prover och vitt för mörka prover. LevGo™ FSC™ Mix Paper Weghboats är ett miljövänligt, lättanvänt alternativ till vanliga vägningspapper.
  • Finns i small och medium i både brunt för ljusa prover och vitt för mörka prover
  • Tillverkad av FSC™ Certifierad (FSC™ Blanda) papper (Eco-IN) och när de slängs i standardavfallsflödet kommer de naturligt att brytas ned (Eco-OUT)
  • Presentera en verkligt grön lösning för provvägning
  • Kontrollera innehållet som en vågbåt i polystyren
  • Lättare att hantera än vanliga vägningspapper
  • Fettsäkert papper som uppfyller FDA 21 CFR 176.170 (komponenter av papper i kontakt med vattenhaltiga och feta livsmedel) och med 2I CFR 176.180 (kontakt med torra livsmedel)
  • Kompatibel med värmeapplikationer med en temperaturgräns på 210 °C
Specifikationer
Bottenform Flat
Färg Brun
Disponibel Engångsbruk
Material papper
Form Rektangulär
Sterilitet Non-sterile
Typ Vägande båt
Storlek Medium; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm
Längd (metrisk) 47.6 mm
Bredd (metrisk) 47.6 mm
Höjd (metrisk) 14.2 mm