Läs mer
JULABO™ Nedsänkningskylare, FT-serien
Produktkod. 10296302
Modell:
FT200
FT400
FT402
FT900
FT902
Temperaturområde:
-20 °C till +30 °C
-40 °C till +30 °C
-90 °C till +30 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10296302
Brand: JULABO™ 9650892
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används främst för att motkyla öppna badcirkulatorer till omgivningstemperatur eller lägre samt för att snabbt kyla vätskor. JULABO™ doppskylare har ett litet fotavtryck och representerar en ekonomisk lösning som förhindrar användning av kranvatten för kylning.
  • Snabb kylning av vätskor ner till låga temperaturer
  • Motkylning av vätskor i kombination med värmecirkulatorer
  • Miljövänlig genom att spara dyrbart kranvatten
  • Användarvänlig drift och hantering
  • Kompakt design, litet fotavtryck
  • Ersättning av torris
  • Miljövänlig genom att spara värdefullt kranvatten
  • Integrerad temperaturkontroll och display
  • Med extern Pt100-sensor (200 x 6 mm diameter, rostfritt stål)
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 35 °C
Beskrivning Immersion Cooler FT
Kylkapacitet 0,3 kW vid 20 °C
Temperaturområde -90 °C till +30 °C
Visa LED
Inkluderar Flexibel nedsänkningssond (L x dia.) 65 x 1,5 cm; Extern Pt100-sensor
Modell FT902
Mått (L x B x H) 55 x 38 x 60 cm
Längd (metrisk) slang 160 cm
Vikt (metrisk) 50 kg
Spänning 115/230 V