Läs mer
FT011, MedChemExpress
Produktkod. 16474346
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474346 100 mg
16490016 2 mg
16443048 10 mg
16415787 5 mg
16409616 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16474346 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100495
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FT011
CAS 1001288-58-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H17NO5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 351.35
Formel vikt 351.35
Procent renhet 99.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation