Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Tvättbuffert
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För kontamineringsfri insamling, lagring och transport av DNA-prover.
QIAcard FTA Tvättbuffert används för att rena nukleinsyror som lagras på FTA kort.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | FTA Reningsreagens |
| Kvantitet | 25 mL |