Läs mer
Ftaxilide, MedChemExpress
Produktkod. 16408658
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16408658 10 mg
1 options
Produktkod. 16408658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1040
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ftaxilide is a novel antituberculosis agent.
Ftaxilide is a novel antituberculosis agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ftaxilide
Fysisk form Solid
CAS 19368-18-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15NO3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (148.53 mM)
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O
Molekylvikt (g/mol) 269.3
Formel vikt 269.3
Procent renhet 99.17%