Läs mer
FTBMT, MedChemExpress
Beskrivning
FTBMT is a selective GPR52 agonist with an EC50 of 75 nM. FTBMT has antipsychotic and procognitive properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FTBMT |
| CAS | 1358575-02-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H16F4N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)C1=CC=C(N2C(C)=NC(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(F)=C3)=N2)C=C1C |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.35 |
| Formel vikt | 392.35 |
| Visa mer |