Läs mer
Velp Scientifica™ FTC 120 kyld inkubator
Produktkod. 16515874 Handla allt Velp Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Produktkod. Spänning
16515874 230 V
1 options
Produktkod. 16515874 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F10300305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17845.00 SEK
    16193.56 SEK / Paket med 1
    Save 1651.44 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högeffektiv medelstor kylinkubator speciellt designad för att inkubera BOD-mätenheter.
  • Prover inkuberade vid standard 20° C.
  • Interna uttag för att driva BOD-mätenheter.
  • Accepterar 3 BOD-sensorsystem 6 eller 2 BOD-sensorsystem 10.
  • Jämn temperatur genom användning av forcerad ventilation.
  • 2-siffrig visning av intern temperatur.
  • Miljövänligt kylsystem.
  • Låg driftskostnad.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 109 L
Kammarmaterial Plast
Belysning Ingen belysning
Antal hyllor 2
Temperaturområde (metriskt) 20 °C (konstant)
Visa Digital, 2-siffrig
Antal dörrar 1
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Garanti 25 månader
Längd (metrisk) 540 mm
Längd (metrisk) Interiör 460 mm
Bredd (engelska) 21,3 tum
Bredd (metrisk) 54 cm
Höjd (engelska) 35,6 tum.
Höjd (metrisk) 905 mm
Höjd (metrisk) interiör 760 mm
Djup (engelska) 21,7 tum
Djup (metriskt) 550 mm
Djup (metrisk) interiör 340 mm
Vikt (engelska) 79.4 lb.
Vikt (metrisk) 36 kg
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Wattal 120 W
Frekvens 50/60 Hz