Läs mer
FTI 276, MedChemExpress
Beskrivning
FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FTI 276 |
| CAS | 170006-72-1 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H27N3O3S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| LEDER | O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.59 |
| Formel vikt | 433.59 |
| Kvalitet | Research |