Läs mer
FTI 276 TFA, MedChemExpress
Beskrivning
FTI-276 is a protein farnesyl transferase (PFT) inhibitor with IC50s of 0.9 nM and 0.5 nM for Plasmodium falciparum and human, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FTI 276 TFA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1217471-51-6 |
| Färg | Tan |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28F3N3O5S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (182.61 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)[C@@H](NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O)CCSC.O=C(O)C(F)(F)F |
| Visa mer |