Läs mer
FTI-277 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
FTI-277 hydrochloride is an inhibitor of farnesyl transferase (FTase)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FTI-277 hydrochloride |
| CAS | 180977-34-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H30ClN3O3S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (206.58 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (103.29 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CSCC[C@@H](C(OC)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H](N)CS)C=C1C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.07 |
| Formel vikt | 484.07 |
| Visa mer |