missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FTO Antibody (FT62-6), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Bio-Techne NBP2-80050AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FTO Monoclonal antibody specifically detects FTO in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| FTO | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149 | |
| Recombinant human FTO. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Neuroscience | |
| 79068 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FT62-6 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering