missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FTO Antibody (FT86-4), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-80045AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FTO Monoclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
| FTO | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149 | |
| Recombinant human FTO. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Neuroscience | |
| 79068 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| FT86-4 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido