Läs mer
Novus Biologicals™ FTS Overexpression Lysate
Produktkod. 18286175 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18286175 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18286175 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL107445
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
The FTS Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215277 and based on accession number NM_22476. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens AKT interacting protein (AKTIP), transcript variant 2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only