missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FTSJ1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Produktkod. 30030212 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30030212 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30030212 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP326088AF488

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

FTSJ1 Polyclonal antibody specifically detects FTSJ1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FTSJ1
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 488
Utspädning Western Blot, Immunocytochemistry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CDLIV, cell division protein, EC 2.1.1.-, FtsJ homolog 1 (E. coli), JM23, mental retardation, X-linked 44, mental retardation, X-linked 9, MRX44, Protein ftsJ homolog 1, putative ribosomal RNA methyltransferase 1, rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase, SPB1MRX9, TRM7
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human FTSJ1
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 24140
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.