Läs mer
FTSJ1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Produktkod. 30027642 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30027642 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30027642 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP326088AF647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
FTSJ1 Polyclonal antibody specifically detects FTSJ1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen FTSJ1
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 647
Utspädning Western Blot, Immunocytochemistry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CDLIV, cell division protein, EC 2.1.1.-, FtsJ homolog 1 (E. coli), JM23, mental retardation, X-linked 44, mental retardation, X-linked 9, MRX44, Protein ftsJ homolog 1, putative ribosomal RNA methyltransferase 1, rRNA (uridine-2'-O-)-methyltransferase, SPB1MRX9, TRM7
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human FTSJ1
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 24140
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG