missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ FTY 720
Potent S1P receptor agonist; also immunosuppressant
Brand: Tocris Bioscience™ 6176/10
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FTY 720 is a S1P receptor agonist; undergoes phosphorylation by sphingosine kinase 2, which then binds S1P1,3,4 and 5 receptors (EC50 values are 0.3 - 0.6 nM for S1P1, 4 and 5 and ∽3 nM for S1P3). Immunosuppresant; sequesters lymphocytes in lymph nodes, reducing autoimmune response. Suppresses the development of EAE (an in vivo model of MS). Orally bioavailable and blood-brain barrier permeable.Specifikationer
| Potent S1P Receptor Agonist, also Immunosuppressant | |
| 162359-56-0 | |
| 343.93g/mol | |
| Store at -20°C | |
| 10 mg |
| Sphingosine-1-phosphate Receptor | |
| C19H33NO2.HCl | |
| Fingolimod, Gilenya | |
| Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
For Research Use Only