Läs mer
FTY720 (S)-Phosphate, MedChemExpress
Beskrivning
FTY720 (S)-Phosphate is an agonist of S1P receptor 1 (S1PR1), used in the research of acute inflammatory diseases such as acute lung injury.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FTY720 (S)-Phosphate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 402616-26-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H34NO5P |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | (S)-FTY720P (S)-FTY720 phosphate |
| Löslighetsinformation | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |