Läs mer
FUBP1 Antibody (14F5), Allophycocyanin, R&D Systems™
Produktkod. 18603678 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18603678 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18603678 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP259448APC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FUBP1 Monoclonal specifically detects FUBP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen FUBP1
Användningsområden ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 14F5
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulering PBS
Gene Alias far upstream element (FUSE) binding protein 1, far upstream element binding protein, far upstream element-binding protein 1, FBPDNA helicase V, FUBP, FUSE-binding protein 1, hDH V
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human FUBP1 (279-448aa) purified from E.coli
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8880
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b κ
Produktlinje Novus