Läs mer
R&D Systems™ FUBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18610011 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18610011 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18610011 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer H00008939T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål FUBP3
Synonym far upstream element (FUSE) binding protein 3, far upstream element-binding protein 3, FBP3, FLJ25229, FUSE-binding protein 3
Gensymbol FUBP3