Läs mer
Brand™ Räknekammare, Fuchs-Rosenthal-mönster, BLAUBRAND™ , Dubbelt avgörande
Handla allt Brand Produkter
Kvantitet:
1 Varje
Beskrivning
- Domen skiljer sig från de vanliga systemen för blodcellsräkning genom sin stora yta på 16 mm 2
- Domen visar 16 stora rutor på 1 mm 2 .
- Varje stor kvadrat är uppdelad i 16 minirutor med 0,25 mm sidor och en yta på 0,0625 mm 2
- Denna kammare används ofta för att räkna celler i cerebro-spinalvätskan.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räkneenhet |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Djup (metriskt) | 0.2mm |
| För användning med (applikation) | Räkna celler i cerebro-spinalvätska och blodkroppar |
| Inkluderar | Vårklämmor |