Läs mer
Fuchsin Basic, Fisher Chemical
Produktkod. 10070160 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10070160 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10070160 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/P770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 250°C
CAS 632-99-5
Molekylformel C20H20ClN3
MDL-nummer MFCD00012569
InChI-nyckel AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CC1=CC(C=CC1=N)=C(C1=CC=C(N)C=C1)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-namn 4-[(4-aminophenyl)-(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 337.85
PubChem CID 12447
Formel vikt 337.84g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Green
pH 5 to 6
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Basic Fuchsin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.