Läs mer
Fucoidan (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fucoidan |
| CAS | 9072-19-9 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Fucoidin, Fucoidine, Fuco'min, Nemacystus Mucilage, Sea Alga-F |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O7S/c1-4-7(13-3)6(9)8(5(2)14-4)15-16(10,11)12/h4-9H,1-3H3,(H,10,11,12)/t4-,5+,6+,7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]1([H])[C@@H](OC)[C@H](O)[C@H](OS(=O)(O)=O)[C@H](C)O1 |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,4S,5S,6R)-4-hydroxy-5-methoxy-2,6-dimethyloxan-3-yl] hydrogen sulfate |
| Formel vikt | 256.0617 |