Läs mer
(-)-Fucose, MedChemExpress
Produktkod. 16439166
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439166 100 mg
1 options
Produktkod. 16439166 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1480
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress (-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
(-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Fucose
CAS 2438-80-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H12O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 6-Desoxygalactose L-(-)-Fucose L-Galactomethylose
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C)O)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 164.16
Formel vikt 164.16
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation