missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fucosterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fucosterol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7+/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 412.3705 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?