Läs mer
Fucoxanthin, MedChemExpress
Beskrivning
Fucoxanthin is a marine carotenoid and shows anti-obesity, anti-diabetic, anti-oxidant, anti-inflammatory and anticancer activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fucoxanthin |
| CAS | 3351-86-8 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H58O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | all-trans-Fucoxanthin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (18.97 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C([H])=[C@@]=C([C@@]1(O)C)C(C)(C[C@H](OC(C)=O)C1)C)C[C@]2(C3(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](O)C3)O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 658.91 |
| Visa mer |