Läs mer
Fudosteine, MedChemExpress
Produktkod. 16408286
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408286 100 mg
1 options
Produktkod. 16408286 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0393
MedChemExpress Fudosteine is a cysteine derivative and a mucoactive agent. Fudosteine inhibits MUC5AC mucin hypersecretion by reducing MUC5AC gene expression.
Fudosteine is a cysteine derivative and a mucoactive agent. Fudosteine inhibits MUC5AC mucin hypersecretion by reducing MUC5AC gene expression.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fudosteine
Fysisk form Powder
CAS 13189-98-5
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H13NO3S
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (557.91 mM)
LEDER N[C@@H](CSCCCO)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 179.24
Formel vikt 179.24
Procent renhet 98.0%