Läs mer
Fulacimstat, MedChemExpress
Beskrivning
Fulacimstat is an orally available chymase inhibitor, with IC50s of 4, 3 nM for human and hamster chymase enzyme, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fulacimstat |
| CAS | 1488354-15-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H16F3N3O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BAY1142524 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C1=CC=C(N2C)C(OC2=O)=C1)C=C(C(O)=O)C3=O)N3[C@H]4C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5CC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.38 |
| Visa mer |