Läs mer
Fisherbrand™ 200 - Avancerat, programmerbart, digitalt uppvärmt cirkulationsbad och tank i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- Fullfärg QVGA TFT-skärm visar tydligt aktuella och inställda temperaturer, pumphastighet och tydliga statusikoner
- Valfria externa sonder för övervakning och kontroll av temperatur på fjärrbelastningar
- Intuitiva skärmikoner och menyer möjliggör snabb och exakt inställning
- USB och RS232-gränssnitt möjliggör anslutning till PC eller laptop för programmering eller dataloggning
- Lätt att konfigurera automatisk temperaturprofilering och kontrollfunktioner
- Kan lagra upp till 10 program innehållande 100 segment
- Kraftfull integrerad pump med flerstegs variabelt flöde, maximalt flöde 22 L/min.
- 5-punkts användarkalibrering för optimal noggrannhet
- Justerbar övertemperaturskydd
- Varierande hög- och lågtemperaturlarminställningar med konfigurerbar för att koppla ett relä
- 5 språkalternativ
- PC-mjukvara för programinställning, dataloggning och realtidsgrafer
- Maximalt kyl- och värmeområde (beroende på tankstorlek): -15° till +200 °C med rostfri tank
- Stabilitet:± 0,01 °C
- Andra tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 26 l |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | -15 °C (med doppningskylare) |
| Flödeshastighet | 22 l/min. |
| Temperaturområde | 5 °C till 200 °C |
| Typ | Värmecirkulator med öppet bad |
| Inkluderar | 26 L tank i rostfritt stål |
| Material | Rostfritt stål |
| Max. Tryck | 530 mbar |
| Visa mer |