Läs mer
Bel-Art™ Heltäckande ansiktsskydd med anti-dimma
Produktkod. 17145811
Change view
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Produktkod. Linsbeläggning
17145811 Anti-dimma
1 options
Produktkod. 17145811 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H248741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 SEK
    1364.64 SEK / Paket med 20
    Save 190.36 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 14-01-2027
Skyddar mot exponering för kroppsvätskor och smittsamma material
  • Stor, omslutande design ger täckning av hela ansiktet med obegränsad synlighet
  • Hjälper till att skydda ansiktet från potentiella faror som damm, smuts, patogener, sprayer och vätskor
  • Anti-dimbeläggning på insidan förhindrar imma för klar sikt
  • Bekväm; lämpad för långvarig användning
  • Tjockt toppskumskydd ger avstånd mellan användare och sköld
  • Rensa PET visningsområde av plast; ta bort skyddsfilmen före användning
  • Engångssköld; endast engångsbruk
  • Anmärkningar:
    • Fulltäckande ansiktsskydd med anti-dimma har inte godkänts av FDA eller godkänts
    • Produkten har godkänts av FDA under en EUA för användning av vårdgivare som personlig skyddsutrustning.
    • Denna produkt är endast auktoriserad under varaktigheten av deklarationen att omständigheter som motiverar godkännandet av nödsituationer enligt Section 564(b)(1) of the Act, 21 USC 360bbb-3(b)(1) såvida inte godkännandet avslutas eller återkallas tidigare.
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad CE
    Höjd (engelska) 9 tum
    Höjd (metrisk) 23 cm
    Tjocklek (metrisk) 0.36 mm
    Bredd (engelska) 13 tum
    Bredd (metrisk) 33 cm
    Linsbeläggning Anti-dimma
    Linsfärg Hold (Håll)
    Produkttyp Heltäckande ansiktsskydd
    Kvantitet 20/Pk.
    Material PET
    Disponibel Engångsbruk
    Linsmaterial PET
    Rammaterial Plast
    UV-skydd Hold (Håll)