Läs mer
MULTIROIR Full Eurobox-behållare
Mått (L x B x H):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Färg:
Blått
Blått
Grå
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Full Eurobox-behållare
- Det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris på marknaden
- Rejäla bottnar och rejäla väggar
- Idealisk för förvaring och transport av varor
- Stapelbar och hög lastkapacitet
- Temperaturbeständig från -20° C till +110° C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsbehållare |
| Material | Polypropen |
| Färg | Rött |
| Form | Rektangulär |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 320 mm |