Läs mer
CleanSpace™ Full Face PAPR Mask
Produktkod. 15980092 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Medium/Large
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15980092 Liten Varje
15940082 Medium/Large Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15980092 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer PAF1106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3722.18 SEK
    2882.13 SEK / Paket med 1
    Save 840.05 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Helmask är lämplig för tungt, långvarigt arbete eller exponering. Designad för användning med CleanSpace™ Ultra och EX PAPR-system.
  • Används med den revolutionerande CleanSpace ™PAPR: lätt, inga slangar eller bälten
  • Brett panoramavisir
  • Hård rep- och lösningsmedelsbeständig beläggning
  • Lämplig för långa perioder av slitage
  • Positivt tryck luftflöde och inre Orinasal mask förhindrar imma
  • Lätt att andas och inget motstånd även vid hård ansträngning
  • Visirtätning silikondesign tätar mot ansiktet för optimalt skydd och komfort.
  • Inre Orinasal mask med unik clip-in clip-out design tas enkelt bort för rengöring
  • Mylar talmembran för tydlig kommunikation på jobbet
  • Åldersbeständiga material
  • PortaCount testning aktiverad för kvantitativ maskpassningstestning (säljs separat)
  • Glasögonsats: Fullt justerbar för alla ansiktsstorlekar, breda bågar för att passa stora linser för perifert syn; konstruerad stabilitet under kraftig aktivitet (säljs separat)
  • Avrivningar: Visirskydd mot repor (säljs separat)
  • Hårdgjuten polykarbonatvisir; Silikon ansiktsförsegling och inre Orinasal Mask-kudde. Nylon maskklämmor; Mylar talmembran. EPDM gummisele; slagmodifierat förstärkt utandningsventilhus av polypropen; silikon O-ringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12942
Produkttyp PAPR helmask
Storlek Liten
Ansiktsstycke/headtop-modell Endast PAPR helmask
För användning med (utrustning) PAF-1070
Modell PAF-1106
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till 55 °C