Läs mer
CleanSpace™ Full Face PAPR Mask
Produktkod. p-7156845 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Storlek:
Liten
Medium/Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15980092
Brand: CleanSpace™ PAF1106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Helmask är lämplig för tungt, långvarigt arbete eller exponering. Designad för användning med CleanSpace™ Ultra och EX PAPR-system.
  • Används med den revolutionerande CleanSpace ™PAPR: lätt, inga slangar eller bälten
  • Brett panoramavisir
  • Hård rep- och lösningsmedelsbeständig beläggning
  • Lämplig för långa perioder av slitage
  • Positivt tryck luftflöde och inre Orinasal mask förhindrar imma
  • Lätt att andas och inget motstånd även vid hård ansträngning
  • Visirtätning silikondesign tätar mot ansiktet för optimalt skydd och komfort.
  • Inre Orinasal mask med unik clip-in clip-out design tas enkelt bort för rengöring
  • Mylar talmembran för tydlig kommunikation på jobbet
  • Åldersbeständiga material
  • PortaCount testning aktiverad för kvantitativ maskpassningstestning (säljs separat)
  • Glasögonsats: Fullt justerbar för alla ansiktsstorlekar, breda bågar för att passa stora linser för perifert syn; konstruerad stabilitet under kraftig aktivitet (säljs separat)
  • Avrivningar: Visirskydd mot repor (säljs separat)
  • Hårdgjuten polykarbonatvisir; Silikon ansiktsförsegling och inre Orinasal Mask-kudde. Nylon maskklämmor; Mylar talmembran. EPDM gummisele; slagmodifierat förstärkt utandningsventilhus av polypropen; silikon O-ringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12942
Produkttyp PAPR helmask
Storlek Liten
Ansiktsstycke/headtop-modell Endast PAPR helmask
För användning med (utrustning) PAF-1070
Modell PAF-1106
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till 55 °C