Läs mer
EKASTU Safety Helmasken
Beskrivning
Funktioner
- Inbyggt talmembran
- Utmärkt röstöverföring möjliggör användning av megafoner, telefoner och tvåvägsradio
- Uuniversal-storleken gör att masken sitter tätt, men utan tryck, oavsett ansiktsform
- Utandningsventiler med utandningsventil förkammare ger låg utandningsresistans och förhindrar farligt material från att tränga in i masken
- Innermasken är utrustad med två backventiler för att minska utrymmet och förhindra att visirskyddet immar igen
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 136 |
| Anslutningstyp | Standardgänga DIN EN 148-1 |
| Beskrivning | C 607/F (klass 3); 2 Utandningsventiler |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Helmasken |
| Storlek | En storlek |
| Ansiktsstycke typ | Antidimma, icke-reflekterande, distorsionsfri |
| För användning med (utrustning) | I samband med andningsfilter (standardgänga DIN EN 148-1) |
| Linstyp | Visir |
| Visa mer |