Läs mer
EKASTU Safety Helmasken
Produktkod. 10743923
Change view
Beskrivning:
C 607/F (klass 3); 2 Utandningsventiler
C 607/Silikon (Klass 2); 1 Utandningsventil
SFERA (Klass 3); 1 Utandningsventil
SFERA/Silikon (Klass 3); 2 Utandningsventiler
Färg:
Gult
Svart
Material (ansiktsskärm):
EPDM
Silikon
Material (lins):
Polykarbonat
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Färg Material (ansiktsskärm) Material (lins)
10743923 SFERA/Silikon (Klass 3); 2 Utandningsventiler Gult Silikon Polykarbonat
10077850 C 607/F (klass 3); 2 Utandningsventiler Svart EPDM Polykarbonat
10117030 SFERA (Klass 3); 1 Utandningsventil Svart EPDM Polykarbonat
10581412 C 607/Silikon (Klass 2); 1 Utandningsventil Gult Silikon Polykarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10743923 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 466618
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
EKASTU Helmask med antiim, icke-reflekterande, distorsionsfri polykarbonatvisir med stort synfält.
Funktioner
  • Inbyggt talmembran
  • Utmärkt röstöverföring möjliggör användning av megafoner, telefoner och tvåvägsradio
  • Uuniversal-storleken gör att masken sitter tätt, men utan tryck, oavsett ansiktsform
  • Utandningsventiler med utandningsventil förkammare ger låg utandningsresistans och förhindrar farligt material från att tränga in i masken
  • Innermasken är utrustad med två backventiler för att minska utrymmet och förhindra att visirskyddet immar igen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 136
Anslutningstyp Standardgänga DIN EN 148-1
Beskrivning SFERA/Silikon (Klass 3); 2 Utandningsventiler
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Helmasken
Storlek En storlek
Ansiktsstycke typ Antidimma, icke-reflekterande, distorsionsfri
För användning med (utrustning) I samband med andningsfilter (standardgänga DIN EN 148-1)
Linstyp Visir
Material (ansiktsskärm) Silikon
Material (lins) Polykarbonat
Motståndskraftig mot Anti-repa
Vikt (metrisk) Cirka 620 g