Läs mer
CleanSpace™ Technology Helmask utandningsventil
Produktkod. 15990082 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
PAF-1014, PAF-1106
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15990082 PAF-1014, PAF-1106 Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15990082 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer PAF1019
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Helansiktsmask utandningsventil är positivt tryck med en yttre visirtätning av silikon och inre silikonmask.
  • Designad för användning med CleanSpace Ultra (PAF-0070) och CleanSpace EX (PAF-0060) PAPR
  • Den är lämplig för tungt, långvarigt arbete eller exponering
  • Full Face Mask är positivt tryck med en yttre visirtätning av silikon och Orinasal Inner Mask av silikon (PAF-1022, PAF-1027) för överlägset andningsskydd
  • Hårdgjuten polykarbonatvisir; Silikon ansiktsförsegling och inre Orinasal Mask-kudde. Nylon maskklämmor; Mylar talmembran. EPDM gummisele; slagmodifierat förstärkt utandningsventilhus av polypropen; silikon O-ringar
  • Rengöring: Ljummet vatten och milt rengöringsmedel (neutralt pH 6 - 8). Använd inte lösningsmedel (terpentin eller aceton), varmt vatten, blekning eller kemiska medel
  • Används med revolutionären CleanSpace PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Brett panoramavisir
  • Hård rep- och lösningsmedelsbeständig beläggning
  • Lämplig för långa perioder av slitage
  • Positivt tryck luftflöde och inre Orinasal mask förhindrar imma
  • Lätt att andas och inget motstånd även vid hård ansträngning
  • Visirtätning silikondesign tätar mot ansiktet för optimalt skydd och komfort
  • Inre Orinasal mask med unik clip-in clip-out design tas enkelt bort för rengöring
  • Mylar talmembran för tydlig kommunikation på jobbet
  • Åldersbeständiga material
  • PortaCount testning aktiverad för kvantitativ maskpassningstestning
  • Glasögonsats: Fullt justerbar för alla ansiktsstorlekar, breda bågar för att passa stora linser för perifert syn; konstruerad stabilitet under kraftig aktivitet
  • Offs: Visirskydd mot repor
  • Speciellt utformad för användning med dekontamineringsoperationer, särskilt där dusch krävs; långvarig användning i områden som kräver mycket höga skyddsnivåer; uppgifter där ögonskydd krävs
  • Helmasken kan också användas i ett brett spektrum av applikationer; Svetsning, träbearbetning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, nödtjänster, gruvdrift, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012, EN 12942, IEC 60529 IP-66, AS / NZS 1337.1:2010 Hög slagtålighet
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Reserv ansiktsmask
För användning med (utrustning) PAF-1014, PAF-1106
Modell PAF-1019
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till +55 °C
Vikt (metrisk) 700 g