Läs mer
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasal Inner Mask Set för PAPR-montering
Produktkod. 15940092 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Medium/Large
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15940092 Medium/Large Varje
15920092 Liten Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15940092 Leverantör CleanSpace™ Leverantörsnummer PAF1027
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CleanSpace™ Full Face Mask Orinasals designade för att användas med CleanSpace™ Full Face Mask är gjorda av silikon och polykarbonat.
  • Används med revolutionären CleanSpace™ helmask
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Ger andningsförmåga och förhindrar imma
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
  • Rengöring: Maskintvättbar eller använd i varmt tvålvatten. Använd inte lösningsmedel (terpentin eller aceton), varmt vatten, blekning eller kemiska medel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012, AS/NZS 1337.1:2010 Hög slagtålighet
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 12942
Certifieringar (EN) EN 12942
Produkttyp PAPR helmask
Storlek Medium/Large
Ansiktsstycke/headtop-modell Endast PAPR helmask
För användning med (applikation) Svetsning, träbearbetning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, räddningstjänst, gruvdrift, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning
För användning med (utrustning) PAF-1014, PAF-1106
Modell PAF-1027
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till 55 °C
Mått (L x B x H) 140 x 110 x 90 mm
Vikt (metrisk) 6.5 g