Läs mer
CleanSpace Technology™ Full Face Mask Kvantitativt passformstest PortaCount Adapter
Produktkod. 15950082 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
För användning med: CleanSpace Helmask (PAF-1014)
Produktkod.
15950082 För användning med: CleanSpace Helmask (PAF-1014)
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15950082 Leverantör CleanSpace Technology™ Leverantörsnummer PAF1015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
De CleanSpace Helmaskens kvantitativa passformstest (PortaCount ) Adaptern är utformad för att användas med CleanSpace Helmask (PAF-1014). Den används som en maskpassningstestadapter som ska monteras på framsidan av masken för Quantitative Fit (TSI) PortaCount ) Testning.
  • Används med revolutionären CleanSpace PAPR: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
För användning med (utrustning) Föråldrad