Läs mer
CleanSpace™ Technology Glasögonsats för helmask
Produktkod. 15970082 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
:
Mått (L x B x H): 70 x 150 x 70 mm
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15970082
Brand: CleanSpace™ Technology PAF1017
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Glasögonsatsen för helmasker är utformad för att tillåta att receptbelagda linser kan användas utan att kompromissa med ansiktsförseglingen.
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
  • Ramen är helt justerbar för alla ansiktsstorlekar, breda ramar för att passa stora linser för perifert syn
  • Ramen är konstruerad för att ge stabilitet under intensiv aktivitet och är lätt att montera och justera
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012, EN 12942
Disponibel Återanvändbar
Material Aluminium, silikon
Produkttyp Glasögonsats
För användning med (applikation) Svetsning, träbearbetning, tillverkning, smältning, konstruktion, återvinningsanläggningar, nödtjänster, gruvdrift, jordbruk, bearbetningsanläggningar, slipning
För användning med (utrustning) PAF-1014, PAF-1106
Modell PAF-1017
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till +55 °C
Mått (L x B x H) 70 x 150 x 70 mm
Vikt (metrisk) 150 g