Läs mer
CleanSpace™ Technology Helansiktsmask Avrivningsvisir Anti-Rapskydd
Produktkod. 15980082 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15980082 10/Pk. Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15980082 Leverantör CleanSpace™ Technology Leverantörsnummer PAF1018
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Avrivningsskydd för helansiktsmask mot repor är skyddsfilmer för helmaskvisiret.
  • Förpackning med 10 avrivningar
  • Tydlig och lätt att använda
  • Används med revolutionären CleanSpace™ Andningsskydd: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Enkelt och snabbt byte
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AS/NZS1716: 2012, EN 12942
Disponibel För engångsbruk
Material Polyester
Produkttyp Riv av visiret mot repor
För användning med (utrustning) PAF-1014, PAF-1106
Modell PAF-1018
Kvantitet 10/Pk.
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till +55 °C
Mått (L x B x H) 210 x 125 mm
Vikt (metrisk) 75 g