Läs mer
3M™ Återanvändbar andningsskydd för hel ansiktsmask
Produktkod. 17766973 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Betydande
Modell:
FF-301
FF-302
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17766973
Brand: 3M™ 7100236989
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
3M™ Promask™ Full Facepiece Reusable Respirator FM3 är en multifunktions helansiktsmask designad för att ge ett hållbart och bekvämt skydd mot ett brett spektrum av andningsrisker. Används tillsammans med godkända 3M drivna luftsystem eller som undertrycksrespirator.
  • Använd som en filtermask med negativt tryck eller som ansiktsmask för en motordriven andningsmask
  • Sweat port hjälper till att ge användaren komfort under långa användningsperioder
  • Visir ger ett bra synfält och finns i valet av polykarbonat eller högvärmematerial
  • Sidopassande filterport och tydlig innermask för bra sikt framåt och nedåt
  • Filtret stör inte det frontmonterade talmembranet för att underlätta kommunikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp Bajonett& DÅN
Färg Svart
Produkttyp Helmask
Storlek Betydande
Modell FF-302
Halsband Ja
Upphängningstyp 5-punktsrem