Läs mer
3M™ Återanvändbar andningsskydd för hel ansiktsmask
Produktkod. 17786973 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Modell:
FF-301
FF-302
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Modell
17786973 Liten FF-301
17766973 Betydande FF-302
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17786973 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100237033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11560.00 SEK
    8085.56 SEK / Paket med 4
    Save 3474.44 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
3M™ Promask™ Full Facepiece Reusable Respirator FM3 är en multifunktions helansiktsmask designad för att ge ett hållbart och bekvämt skydd mot ett brett spektrum av andningsrisker. Används tillsammans med godkända 3M drivna luftsystem eller som undertrycksrespirator.
  • Använd som en filtermask med negativt tryck eller som ansiktsmask för en motordriven andningsmask
  • Sweat port hjälper till att ge användaren komfort under långa användningsperioder
  • Visir ger ett bra synfält och finns i valet av polykarbonat eller högvärmematerial
  • Sidopassande filterport och tydlig innermask för bra sikt framåt och nedåt
  • Filtret stör inte det frontmonterade talmembranet för att underlätta kommunikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp Bajonett& DÅN
Färg Svart
Produkttyp Helmask
Storlek Liten
Modell FF-301
Upphängningstyp 5-punktsrem