Läs mer
PURUS™ Fulla fingerskärresistenta handskinlägg
Produktkod. 30560017 Handla allt Purus Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30560017 X-large
30560014 Liten
30560015 Intermediär
30560016 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30560017 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer GLFFXLCREU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23940.00 SEK
    17252.80 SEK / 200 par
    Save 6687.20 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Handskskydd designade för att bäras under latex-, PVC- eller nitrilhandskar för att leda bort fukt och förhindra eventuella handskador.
  • Tillverkad av 13-gauge vitt nylon och HPPE
  • Effektiv underhandske för alla renrumsbehov
  • Färgkodade manschetter för enkel storleksidentifiering
  • Tvättbar för återanvändning
Specifikationer
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nylon, HPPE
Produkttyp Fullhandskskydd
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Stil Helhandsvante
För användning med (applikation) Latex-, PVC- eller nitrilhandskar
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Rött