Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ A40 Armskydd, Vit, One Size
Produktkod. 12982245
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12982245
Brand: KleenGuard™ 98730
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Armskydd för engångsbruk konstruerade med det antistatiska basarket A40, som erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för kontaminering. Ger hygien och komfort i lågriskområden (CE klass 1) och förhindrar skador på kläder och kan bidra till att minska kostnaderna.
Idealisk för:
  • Hålla kläderna rena
  • Hjälper till att upprätthålla hygien och minska kontaminering i ofarliga, livsmedelsförädlings- och lätta industriområden utan att lämna ludd
  • Bär över skyddskläder för att hjälpa dem att hålla längre i tyngre industriområden.
Finns som: skarpa, vita, andningsbara, icke-absorberande one-size ärmar med resår i ärmslut.
  • Vita ärmar i en storlek med elastisk manschett (200 totalt)
  • Engångsbruk luddfri, icke-absorberande lätt hylsa
  • Håll kläderna rena och minska kontamineringen i livsmedelsförädling och lätta industriområden
  • Ger extra skydd
  • PPE Kategori I - CE Enkel
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material Mikroporöst filmlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Antal per förpackning 200 Pk.