Läs mer
Full Range Indicator, pH-område 1-13, för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. 10488610 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
0.1 L
500ml
Produktkod. 10488610
Brand: Fisher Chemical U/0025/PB08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Full Range Indicator, pH-område 1-13, för pH-mätning, Fisher Chemical , Kvantitet: 500 ml, förpackning: Plastbelagd glasflaska, MDL-nummer: 283286, fysisk form: flytande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 283286
Specifikationer
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Full range indicator, pH range 1-13
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl alcohol, Methyl alcohol