Läs mer
Memmert™ Helsiktsglasdörr för UF55, Max. 250 °C
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UF55 Ugn
Beskrivning
- Åtföljande
- Fullt sikte
- Glas (4 lager)
- Temperaturområde upp till 250 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF55 Ugn |
| Temperatur (metrisk) | 250 °C (max.) |
| Typ | Helsiktsdörr |
| Material | Glas |